Print…
Caffeic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
70602-10 70602-25 70602-5
CAYM70602-10EA 113 EUR
CAYM70602-10 CAYM70602-25 CAYM70602-5
Caffeic acid
Caffeic acid
Fórmula: C₉H₈O₄
Ponto de ebulição: 366 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 234…237 °C
Número MDL : MFCD00004392
Número CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673