Print…
Caffeic acid predominantemente trans 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
114930050 114930250 114931000
ACRO114930050EA 32.3 EUR
ACRO114930050 ACRO114930250 ACRO114931000
Caffeic acid predominantemente trans 99+%
Caffeic acid
Fórmula: C₉H₈O₄
Peso Molecular: 180.16 g/mol
Ponto de ebulição: 366
Ponto de Fusão: 194…198 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004392
Número CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673
Encomendar
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥94 %