Print…
4-Hydroxycinnamic acid ≥98% para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: p-Coumaric acid, p-Cumaric acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, p-Hydroxy-Cinnamic Acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00237.0010 8.00237.0050
8.00237.0010EA 51.8 EUR
8.00237.0010 8.00237.0050
4-Hydroxycinnamic acid ≥98% para síntese, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxycinnamic acid
Fórmula: C₉H₈O₃
Peso Molecular: 164.16 g/mol
Número MDL : MFCD00004399
Número CAS: 7400-08-0
EINECS: 231-000-0
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 215 - 220 °C
Molar Mass 164.16 g/mol