Print…
trans-4-Hydroxycinnamic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Coumaric acid, trans-p-Cumaric Acid, trans-p-Coumaric Acid
121090250 121091000
ACRO121090250EA 87.9 EUR
ACRO121090250 ACRO121091000
trans-4-Hydroxycinnamic acid 98%
trans-4-Hydroxycinnamic acid
  • Predominantly trans
Fórmula: C₉H₈O₃
Ponto de Fusão: 214 °C (decomposição)
Número MDL : MFCD00004399
Número CAS: 501-98-4
EINECS: 231-000-0
Encomendar
Appearance White to yellow to beige to green to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥95.0 %
Stabilizer 200 to 300 ppm MEHQ