Print…
trans-2-Hydroxycinnamic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, 2-Hydroxycinnamic acid, predominantly trans, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, o-Coumaric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H22809-25G H22809-5G
SIALH22809-25GEA 129 EUR
SIALH22809-25G SIALH22809-5G
trans-2-Hydroxycinnamic acid, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hydroxycinnamic acid
Fórmula: C₉H₈O₃
Peso Molecular: 164.16 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 217
Número MDL : MFCD00004379
Número CAS: 614-60-8
EINECS: 210-386-4