Print…
Sinapic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
D7927-5G D7927-1G
SIALD7927-5GEA 214 EUR
SIALD7927-5G SIALD7927-1G
Sinapic acid, Sigma-Aldrich®
Sinapic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂O₅
Peso Molecular: 224.21 g/mol
Ponto de ebulição: 378
Ponto de Fusão: 200…202 °C
Número MDL : MFCD00004401
Número CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3