Sinapic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15676.03
A15676.06
A15676.14
A15676.03EA
37.4
EUR
A15676.03
A15676.06
A15676.14
Sinapic acid ≥98%
Sinapic acid
Purity: 98%
CAS No.: 530-59-6
Molecular Formula: C11H12O5
Formula Weight: 224.21
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 2130006
Fórmula:
C₁₁H₁₂O₅ Ponto de ebulição: 378 °C (1013 hPa) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004401 Número CAS: 530-59-6 EINECS: 208-487-3 |