Print…
Sinapic acid predominantemente trans 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
115550010 115550050 115550250
ACRO115550010EA 35.4 EUR
ACRO115550010 ACRO115550050 ACRO115550250
Sinapic acid predominantemente trans 98%
Sinapic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂O₅
Peso Molecular: 224.21 g/mol
Ponto de ebulição: 378
Ponto de Fusão: 203…205 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004401
Número CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3
Encomendar
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %