trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
trans-3-(2,3-Dimethoxyphenyl)-2-propenoic acid
A15936.09
A15936.18
A15936.30
A15936.09EA
42.6
EUR
A15936.09
A15936.18
A15936.30
trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98%
trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 7345-82-6
Molecular Formula: C11H12O4
Formula Weight: 208.21
Melting Point: 179-183°
Beilstein Reference: 2695122
Fórmula:
C₁₁H₁₂O₄ |
Número MDL :
MFCD00004376 Número CAS: 7345-82-6 |