Print…
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W518301-100G W518301-1KG W518301-SAMPLE
SIALW518301-100GEA 153 EUR
SIALW518301-100G SIALW518301-1KG SIALW518301-SAMPLE
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid), Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00004400
Número CAS: 537-98-4
EINECS: 208-679-7