Print…
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid), Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
46278-1G-F 46278-5G-F
46278-1G-FEA 59.7 EUR
46278-1G-F 46278-5G-F
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid), Supelco®
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00004400
Número CAS: 537-98-4
EINECS: 208-679-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37c730bd258824dcac7560b7a25c2eaccd2867b3&vid=37c730bd258824dcac7560b7a25c2eaccd2867b3&prid=web&clid=SAPDAM