Print…
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
128708-100G 128708-25G 128708-5G
SIAL128708-100GEA 197 EUR
SIAL128708-100G SIAL128708-25G SIAL128708-5G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, Sigma-Aldrich®
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00004400
Número CAS: 537-98-4
EINECS: 208-679-7