trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13890.14
A13890.22
A13890.36
A13890.14EA
64
EUR
A13890.14
A13890.22
A13890.36
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥99%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 537-98-4
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 170-175°
Beilstein Reference: 1371483
Merck Reference: 14,4062
MDL No.: MFCD00004400
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₄ Ponto de Fusão: 170…175 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004400 Número CAS: 537-98-4 EINECS: 208-679-7 Merck Index: 14,4062 |