Print…
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
156360050 156360250 156361000
ACRO156360050EA 29.9 EUR
ACRO156360050 ACRO156360250 ACRO156361000
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194.18 g/mol
Ponto de Fusão: 169…173 °C
Número MDL : MFCD00004400
Número CAS: 1135-24-6
EINECS: 208-679-7
Encomendar
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %