Print…
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid predominantemente trans ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Isoferulic acid, 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid
A10482.03 A10482.06
A10482.03EA 42.6 EUR
A10482.03 A10482.06
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid predominantemente trans ≥98%
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid
Purity: 98+% CAS No.: 537-73-5 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: ca 231° dec. Beilstein Reference: 2212760
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Peso Molecular: 194.184 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 231 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004391
Número CAS: 537-73-5
EINECS: 208-676-0