Print…
trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: trans-O-Methyl-p-coumaric Acid, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid
A13870.18 A13870.09 A13870.30
A13870.18EA 85 EUR
A13870.18 A13870.09 A13870.30
trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
trans-4-Methoxycinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 943-89-5 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 171-175° Beilstein Reference: 510468
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Peso Molecular: 178.19 g/mol
Ponto de Fusão: 171…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004398
Número CAS: 830-09-1
EINECS: 213-405-4