Print…
trans-2-Methoxycinnamic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (E)-3-(2-Methoxyphenyl)acrylic acid, trans-O-Methyl-o-coumaric acid, (E)-3-(2-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid
A15173.06 A15173.14
A15173.06EA 25.2 EUR
A15173.06 A15173.14
trans-2-Methoxycinnamic acid ≥98%
trans-2-Methoxycinnamic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1011-54-7 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 183-186° Beilstein Reference: 2209712
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Peso Molecular: 178.19 g/mol
Ponto de Fusão: 183…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064238
Número CAS: 1011-54-7
EINECS: 213-785-1