4'-Nitrocinnamic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12990.14
A12990.22
A12990.14EA
55.9
EUR
A12990.14
A12990.22
4'-Nitrocinnamic acid ≥98%
4'-Nitrocinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 882-06-4
Molecular Formula: C9H7NO4
Formula Weight: 193.16
Odour: Odourless
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 1369659
MDL No.: MFCD00007381
Fórmula:
C₉H₇NO₄ Ponto de Fusão: ∼ 290 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007381 Número CAS: 882-06-4 EINECS: 212-924-3 |