trans-2-Nitrocinnamic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13171.14
A13171.22
A13171.36
A13171.14EA
67.6
EUR
A13171.14
A13171.22
A13171.36
trans-2-Nitrocinnamic acid ≥98%
trans-2-Nitrocinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1013-96-3
Molecular Formula: C9H7NO4
Formula Weight: 193.16
Odour: Odourless
Melting Point: 245-249°
Beilstein Reference: 2211209
MDL No.: MFCD00007189
Fórmula:
C₉H₇NO₄ Ponto de Fusão: 245…249 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007189 Número CAS: 1013-96-3 EINECS: 210-309-4 |