Print…
Cinnamic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W228826-100G-K W228826-1KG-K
SIALW228826-100G-KEA 180 EUR
SIALW228826-100G-K SIALW228826-1KG-K
Cinnamic acid, Sigma-Aldrich®
Cinnamic acid
Fórmula: C₉H₈O₂
Peso Molecular: 148.15 g/mol
Número MDL : MFCD00004369
Número CAS: 140-10-3
EINECS: 205-398-1