Print…
trans-Cinnamic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Cinnamic acid (only trans), (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, trans-Cinnamic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
133760-100G 133760-2KG 133760-500G
SIAL133760-100GEA 36.4 EUR
SIAL133760-100G SIAL133760-2KG SIAL133760-500G
trans-Cinnamic acid, Sigma-Aldrich®
trans-Cinnamic acid
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 131…134 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (4 °C)
Número MDL : MFCD00004369
Número CAS: 140-10-3
EINECS: 205-398-1