trans-Cinnamic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Cinnamic acid (only trans), (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, trans-Cinnamic acid
A13538.0E
A13538.22
A13538.36
A13538.0EEA
359
EUR
A13538.0E
A13538.22
A13538.36
trans-Cinnamic acid ≥99%
trans-Cinnamic acid
Purity: 99+%
CAS No.: 140-10-3
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 166°(330°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.250
Appearance: White to pale cream
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 133-136°
Boiling Point: 147°/4mm
Beilstein Reference: 1905952
Merck Reference: 14,2299
MDL No.: MFCD00004369
Fórmula:
C₉H₈O₂ Ponto de ebulição: 147 °C (4 mmHg) Ponto de Fusão: 133…136 °C Densidade: 1,250 Ponto de Inflamação: 166 °C (330 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004369 Número CAS: 140-10-3 EINECS: 205-398-1 Merck Index: 14,2299 |