4-Chloro-3-nitrocinnamic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14954.06
A14954.22
A14954.06EA
27
EUR
A14954.06
A14954.22
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid ≥98%
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20797-48-2
Molecular Formula: C9H6ClNO4
Formula Weight: 227.61
Melting Point: 186-188°
MDL No.: MFCD00063311
Fórmula:
C₉H₆ClNO₄ Ponto de Fusão: 186…188 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063311 Número CAS: 20797-48-2 |