Print…
4-Chlorocinnamic acid predominantemente trans 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
108940250 108941000
ACRO108940250EA 60.9 EUR
ACRO108940250 ACRO108941000
4-Chlorocinnamic acid predominantemente trans 99%
4-Chlorocinnamic acid
Fórmula: C₉H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 311 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 246…250 °C
Número MDL : MFCD00004396
Número CAS: 1615-02-7
EINECS: 216-564-8
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 246 to 250 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.02 % 2-Butanone
Titrable acid ≤0.0005 meq/g