trans-3-Bromocinnamic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16035.06
A16035.14
A16035.22
A16035.06EA
64.4
EUR
A16035.06
A16035.14
A16035.22
trans-3-Bromocinnamic acid ≥98%
trans-3-Bromocinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 14473-91-7
Molecular Formula: C9H7BrO2
Formula Weight: 227.06
Odour: Odourless
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2084230
MDL No.: MFCD00004382
Fórmula:
C₉H₇BrO₂ Ponto de ebulição: 323 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 178…182 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004382 Número CAS: 14473-91-7 EINECS: 251-267-7 |