trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L02771.03
L02771.06
L02771.03EA
46.2
EUR
L02771.03
L02771.06
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98%
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 16642-92-5
Molecular Formula: C10H7F3O2
Formula Weight: 216.16
Odour: Odourless
Melting Point: 230-234°
Beilstein Reference: 2452800
MDL No.: MFCD00002696
Fórmula:
C₁₀H₇F₃O₂ Ponto de Fusão: 230…234 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002696 Número CAS: 16642-92-5 |