Print…
4-Isopropylcinnamic acid predominantemente trans ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic acid
A15156.06 A15156.14
A15156.06EA 97.9 EUR
A15156.06 A15156.14
4-Isopropylcinnamic acid predominantemente trans ≥98%
4-Isopropylcinnamic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3368-21-6 Molecular Formula: C12H14O2 Formula Weight: 190.24 Melting Point: 157-161° Beilstein Reference: 2046679
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂
Peso Molecular: 190.24 g/mol
Ponto de Fusão: 157…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016544
Número CAS: 3368-21-6
EINECS: 222-138-2