4-Methyl-1-pentene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
M0392-25ML
M0392-500ML
TCIAM0392-25MLEA
28
EUR
TCIAM0392-25ML
TCIAM0392-500ML
4-Methyl-1-pentene ≥97.0% (por GC)
4-Methyl-1-pentene
Fórmula:
C₆H₁₂ Ponto de ebulição: 53°C Densidade: 0,665 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –32°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008949 Número CAS: 691-37-2 EINECS: 211-720-1 UN: 2288 ADR: 3,II |
|
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Appearance | Colorless clear liquid |