Print…
3,3-Dimethyl-1-butene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
119059-250ML 119059-50ML
SIAL119059-250MLEA 135 EUR
SIAL119059-250ML SIAL119059-50ML
3,3-Dimethyl-1-butene, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethyl-1-butene
Fórmula: C₆H₁₂
Peso Molecular: 84.16 g/mol
Ponto de ebulição: 41
Ponto de Fusão: –115 °C
Densidade: 0.6683 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008853
Número CAS: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
UN: 1993
ADR: 3 II