Print…
2-Methyl-2-pentene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M67303-25G M67303-5G
SIALM67303-25GEA 928 EUR
SIALM67303-25G SIALM67303-5G
2-Methyl-2-pentene, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-pentene
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 67 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –135 °C
Densidade: 0,6904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009382
Número CAS: 625-27-4
EINECS: 210-883-6
UN: 3295
ADR: 3,II