Print…
2,4,4-Trimetil-2-penteno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
143820-25G 143820-5G
SIAL143820-25GEA 221 EUR
SIAL143820-25G SIAL143820-5G
2,4,4-Trimetil-2-penteno, Sigma-Aldrich®
2,4,4-Trimetil-2-penteno
Fórmula: C₈H₁₆
Peso Molecular: 112.22 g/mol
Ponto de ebulição: 104
Ponto de Fusão: –106.3 °C
Densidade: 0.7223 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008902
Número CAS: 107-40-4
EINECS: 203-488-5
UN: 2050
ADR: 3 II