Print…
2,4,4-Trimetil-1-penteno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
443018-100ML 443018-25ML
SIAL443018-100MLEA 175 EUR
SIAL443018-100ML SIAL443018-25ML
2,4,4-Trimetil-1-penteno, Sigma-Aldrich®
2,4,4-Trimetil-1-penteno
Fórmula: C₈H₁₆
Peso Molecular: 112.22 g/mol
Ponto de ebulição: 102
Ponto de Fusão: –93.48 °C
Densidade: 0.71509 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008855
Número CAS: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3 II