Print…
2,3-Dimethyl-2-butene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
129259-100ML 129259-1L 129259-25ML
SIAL129259-100MLEA 164 EUR
SIAL129259-100ML SIAL129259-1L SIAL129259-25ML
2,3-Dimethyl-2-butene, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethyl-2-butene
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 73 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 0,7188 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –16 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008897
Número CAS: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN: 3295
ADR: 3,II