3-Methyl-2-buten-1-ol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Methyl-2-buten-4-ol
A16089.14
A16089.22
A16089.36
A16089.14EA
36.5
EUR
A16089.14
A16089.22
A16089.36
3-Methyl-2-buten-1-ol ≥98%
3-Methyl-2-buten-1-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 556-82-1
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 139-140°
Beilstein Reference: 1633479
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002916
Fórmula:
C₅H₁₀O Peso Molecular: 86.13 g/mol Ponto de ebulição: 139…140 °C Ponto de Fusão: –86 °C Densidade: 0.860 Ponto de Inflamação: 43 °C (109 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002916 Número CAS: 556-82-1 EINECS: 209-141-4 UN: 1987 ADR: 3 III |