3-Methyl-3-buten-1-ol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23398.AC
B23398.AE
B23398.ACEA
27.9
EUR
B23398.AC
B23398.AE
3-Methyl-3-buten-1-ol ≥97%
3-Methyl-3-buten-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 763-32-6
Molecular Formula: CH2=C(CH3)CH2CH2OH
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 36°(97°F)
Refractive Index: 1.4330
Boiling Point: 130-133°
Beilstein Reference: 1071239
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002933
Fórmula:
C₅H₁₀O Ponto de ebulição: 130…133 °C Ponto de Fusão: –82 °C Densidade: 0,850 Ponto de Inflamação: 36 °C (97 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002933 Número CAS: 763-32-6 EINECS: 212-110-8 UN: 1987 ADR: 3,III |