Print…
3-Methyl-3-buten-1-ol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
156631000 156635000
ACRO156631000EA 46.4 EUR
ACRO156631000 ACRO156635000
3-Methyl-3-buten-1-ol 97%
3-Methyl-3-buten-1-ol
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 132 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –82 °C
Densidade: 0,85 g/cm³
Ponto de Inflamação: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002933
Número CAS: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4327 to 1.4347 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.0005 %