Print…
2-Methyl-3-buten-2-ol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41089.0250 8.41089.1000 8.41089.9999
8.41089.0250EA 36.2 EUR
8.41089.0250 8.41089.1000 8.41089.9999
2-Methyl-3-buten-2-ol para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-3-buten-2-ol
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 99 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004470
Número CAS: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
UN: 1987
ADR: 3,II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 98 - 99 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 137 hPa (50 °C)
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 1.5 - 9.4 %(V)
Density 0.824 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C