Print…
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene, 3-Chloro-2-(chloromethyl)-1-propene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C31104-10G C31104-50G
SIALC31104-10GEA 148 EUR
SIALC31104-10G SIALC31104-50G
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene
Fórmula: C₄H₆Cl₂
Peso Molecular: 125 g/mol
Ponto de ebulição: 138
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 1.175 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000952
Número CAS: 1871-57-4
EINECS: 217-489-3
UN: 1992
ADR: 3 III