Print…
trans-2-Methyl-2-butenal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W340707-100G-K W340707-1KG-K W340707-5KG-K
SIALW340707-100G-KEA 229 EUR
SIALW340707-100G-K SIALW340707-1KG-K SIALW340707-5KG-K
trans-2-Methyl-2-butenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Methyl-2-butenal
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 115…117 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,8688 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006977
Número CAS: 497-03-0
EINECS: 207-833-0
UN: 1989
ADR: 3,II