Print…
trans-3-Hexeno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
447153-1G 447153-5G
SIAL447153-1GEA 80.5 EUR
SIAL447153-1G SIAL447153-5G
trans-3-Hexeno, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexeno
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 67 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –115,4 °C
Densidade: 0,6772 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009386
Número CAS: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
UN: 3295
ADR: 3,II