Print…
trans-2-Penteno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (E)-2-Pentene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
111260-10G 111260-1G 111260-5G
SIAL111260-10GEA 421 EUR
SIAL111260-10G SIAL111260-1G SIAL111260-5G
trans-2-Penteno, Sigma-Aldrich®
trans-2-Penteno
Fórmula: C₅H₁₀
Ponto de ebulição: 37 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –140,2 °C
Densidade: 0,6431 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009384
Número CAS: 646-04-8
EINECS: 211-461-4
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07263