Print…

trans-2-Hexene, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: (E)-2-Hexene

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

110892-10G 110892-1G
SIAL110892-10GEA 220 EUR
SIAL110892-10G SIAL110892-1G
trans-2-Hexene, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexene
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 68 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –133 °C
Densidade: 0,6785 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009473
Número CAS: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
UN: 3295
ADR: 3,II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR