Print…
cis-2-Pentene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (Z)-2-Pentene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
143766-10G 143766-1G
SIAL143766-10GEA 429 EUR
SIAL143766-10G SIAL143766-1G
cis-2-Pentene, Sigma-Aldrich®
cis-2-Pentene
Fórmula: C₅H₁₀
Peso Molecular: 70.13 g/mol
Ponto de ebulição: 37
Ponto de Fusão: –152.5 °C
Densidade: 0.6556 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063978
Número CAS: 627-20-3
EINECS: 210-988-7
UN: 3295
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07263