Print…

1-Undecene, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL242527-25GEA 394 EUR
SIAL242527-25G
1-Undecene, Sigma-Aldrich®
1-Undecene
Fórmula: C₁₁H₂₂
Peso Molecular: 154,3 g/mol
Ponto de ebulição: 193 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –48,9 °C
Densidade: 0,7552 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008956
Número CAS: 821-95-4
EINECS: 212-483-7

Encomendar

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR