Print…
1-Octadecene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
O806-1L O806-25ML
SIALO806-1LEA 86.3 EUR
SIALO806-1L SIALO806-25ML
1-Octadecene, Sigma-Aldrich®
1-Octadecene
Fórmula: C₁₈H₃₆
Ponto de ebulição: 315 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 17,5 °C
Densidade: 0,789 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009003
Número CAS: 112-88-9
EINECS: 204-012-9