Print…
1-Nonene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
N30404-25G N30404-5G
SIALN30404-25GEA 340 EUR
SIALN30404-25G SIALN30404-5G
1-Nonene, Sigma-Aldrich®
1-Nonene
Fórmula: C₉H₁₈
Ponto de ebulição: 147 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –88 °C
Densidade: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009568
Número CAS: 124-11-8
EINECS: 204-681-7
UN: 3295
ADR: 3,III