1-Dodecene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14992.22
A14992.36
A14992.22EA
26.5
EUR
A14992.22
A14992.36
1-Dodecene 96%
1-Dodecene
Purity: 96%
CAS No.: 112-41-4
Molecular Formula: C12H24
Formula Weight: 168.32
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4300
Melting Point: -37°
Boiling Point: 212-213°
Beilstein Reference: 1699848
MDL No.: MFCD00008961
Fórmula:
C₁₂H₂₄ Ponto de ebulição: 212…213 °C Ponto de Fusão: –37 °C Densidade: 0,758 Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008961 Número CAS: 112-41-4 EINECS: 203-968-4 |