Print…
1-Decene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D1807-100ML D1807-1L
SIALD1807-100MLEA 38.2 EUR
SIALD1807-100ML SIALD1807-1L
1-Decene, Sigma-Aldrich®
1-Decene
Fórmula: C₁₀H₂₀
Ponto de ebulição: 181 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –66 °C
Densidade: 0,7408 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009577
Número CAS: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN: 3295
ADR: 3,III