cis-2-Butene-1,4-diol 96% remainder trans-isomer
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(Z)-But-2-ene-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol
A19182.0B
A19182.30
A19182.0BEA
121
EUR
A19182.0B
A19182.30
cis-2-Butene-1,4-diol 96% remainder trans-isomer
cis-2-Butene-1,4-diol
Purity: 96%
CAS No.: 6117-80-2
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.4780
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 131-132°/12mm
Beilstein Reference: 1679241
MDL No.: MFCD00002924
Fórmula:
C₄H₈O₂ Peso Molecular: 88.11 g/mol Ponto de ebulição: 131…132 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 6…8 °C Densidade: 1.070 Ponto de Inflamação: 127 °C (260 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002924 Número CAS: 6117-80-2 EINECS: 228-085-1 Merck Index: 12,02390 |