Print…
trans-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: trans-Hex-3-en-1-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
224715-25G 224715-5G
SIAL224715-25GEA 284 EUR
SIAL224715-25G SIAL224715-5G
trans-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexen-1-ol
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 155…156 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 1,515 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002960
Número CAS: 928-97-2
EINECS: 213-193-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 12,04737